Acide nitrique 68%, TECHNICAL
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
HNO₃ Poids moléculaire: 63,01 g/mol Point d'ébullition: 120,5 °C (1013 hPa) Point de fusion: –42 °C Densité: 1,4 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011349 Numéro CAS: 7697-37-2 EINECS: 231-714-2 UN: 2031 ADR: 8 (5.1),II Indice Merck: 13,06608 |
Résultats des tests de spécification
Assay | 68 - 70 % |