Imprimer
Hydrogène peroxyde 30% (p/v) (100 volumes), ARISTAR® pour analyses de traces
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
452024TEA 0 EUR
452024T
Hydrogène peroxyde 30% (p/v) (100 volumes), ARISTAR® pour analyses de traces
Hydrogène peroxyde
Formule: H₂O₂
Poids moléculaire: 34,01 g/mol
Point d'ébullition: ∼107 °C (1013 hPa)
Point de fusion: < 0 °C
Densité: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011333
Numéro CAS: 7722-84-1
EINECS: 231-765-0
UN: 2014
ADR: 5.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min 30.0 % p/v
Acidity (as H2SO4) Max 30 ppm
Phosphate (PO4) Max 2 ppm
Sulphates (SO4) Max 2 ppm
Chloride (Cl) Max 0.5 ppm
Ag (Silver) Max 0.001 ppm
Al (Aluminium) Max 0.005 ppm
Au (Gold) Max 0.005 ppm
Ba (Barium) Max 0.005 ppm
Be (Beryllium) Max 0.001 ppm
Bi (Bismuth) Max 0.002 ppm
Ca (Calcium) Max 0.02 ppm
Cd (Cadmium) Max 0.001 ppm
Co (Cobalt) Max 0.002 ppm
Cr (Chromium) Max 0.001 ppm
Cu (Copper) Max 0.001 ppm
Fe (Iron) Max 0.01 ppm
Ga (Gallium) Max 0.005 ppm
In (Indium) Max 0.002 ppm
K (Potassium) Max 0.005 ppm
Li (Lithium) Max 0.001 ppm
Mg (Magnesium) Max 0.005 ppm
Mn (Manganese) Max 0.001 ppm
Mo (Molybdenum) Max 0.001 ppm
N (Nitrogen) Max 4 ppm
Na (Sodium) Max 0.02 ppm
Ni (Nickel) Max 0.002 ppm
Pb (Lead) Max 0.005 ppm
Sn (Tin) Max 0.001 ppm
Sr (Strontium) Max 0.001 ppm
Ti (Titanium) Max 0.005 ppm
Tl (Thallium) Max 0.001 ppm
V (Vanadium) Max 0.001 ppm
Zn (Zinc) Max 0.005 ppm
Zr (Zirconium) Max 0.001 ppm