Hydrogène peroxyde 35%, Supelco®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
Formule:
H₂O₂ Poids moléculaire: 34,01 g/mol Point d'ébullition: ∼107 °C (1013 hPa) Point de fusion: < 0 °C Densité: 1,11 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011333 Numéro CAS: 7722-84-1 EINECS: 231-765-0 UN: 2014 ADR: 5.1 (8),II |
Résultats des tests de spécification
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | -24 °C |
Boiling Point | 110 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 20 hPa (20 °C) |
Density | 1.13 g/cm3 (20 °C) |
pH | 2 - 4 (H2O, 20 °C) |