Imprimer
Hydrogène peroxyde 50% stabilisé, GPR RECTAPUR®
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Stabilisation: Stabilisé avec sodium pyrophosphate 30 ppm
23620.292EA 107 EUR
23620.292
Hydrogène peroxyde 50% stabilisé, GPR RECTAPUR®
Hydrogène peroxyde
Formule: H₂O₂
Poids moléculaire: 34,01 g/mol
Point d'ébullition: 126 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –40 °C
Densité: 1,19 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011333
Numéro CAS: 7722-84-1
EINECS: 231-765-0
UN: 2014
ADR: 5.1 (8),II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 48 - 51 %
Colouration Max. 10 APHA
Evaporation residue Max. 0.05 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Total N (Nitrogen)
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
Ca (Calcium) Max. 5 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm
Mg (Magnesium) Max. 5 ppm