Imprimer
Manchettes pour rodages standard
Fournisseur: Brand
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BRND51422EA 33.6 EUR
BRND51422
Manchettes pour rodages standard
Manchons et raccords pour joints NS Manchettes pour rodage de raccordement
En PTFE, 0,05 mm d'épaisseur.
  • Très bonne résistance chimique
  • Étanches aux gaz, liquides et vide (à 0,1 mbar)
  • Thermorésistance de −200 à +280 °C
Conviennent aux cônes rodés standard. Facilement amovibles et adaptées à une utilisation répétée. La graisse de rodage n'est pas nécessaire.