Magnésium chlorure 0.025 mol/l (0.05 N) en solution aqueuse pour la biologie moléculaire
Marques : PanReac AppliChemTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
MgCl₂ Poids moléculaire: 95,21 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011106 Numéro CAS: 7786-30-3 EINECS: 232-094-6 |