Imprimer
tri-Sodium phosphate dodécahydraté ≥98.0% (par analyse titrimétrique), Puriss. p.a. ACS, Fluka™
Marques : Honeywell Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Sodium phosphate trisodique dodécahydratéSodium phosphate dodécahydraté
71911-1KGEA 79.1 EUR
71911-1KG
tri-Sodium phosphate dodécahydraté ≥98.0% (par analyse titrimétrique), Puriss. p.a. ACS, Fluka™
tri-Sodium phosphate dodécahydraté
Formule: Na₃PO₄·12H₂O
Poids moléculaire: 380,12 g/mol
Point de fusion: 75 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149198
Numéro CAS: 10101-89-0
ADR: 8,III
REACH: 01-2119489800-32-xxxx
Indice Merck: 12,08808
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 98.0 - 102.0 %
Free alkali (as NaOH) Max. 2.5 %
Insoluble matter Max. 0.01 %
Arsenic (As) Max. 1 ppm
Calcium (Ca) Max. 10 ppm
Cadmium (Cd) Max. 5 ppm
Cobalt (Co) Max. 5 ppm
Chromium (Cr) Max. 5 ppm
Copper (Cu) Max. 5 ppm
Iron (Fe) Max. 5 ppm
Potassium (K) Max. 50 ppm
Magnesium (Mg) Max. 5 ppm
Manganese (Mn) Max. 5 ppm
Nickel (Ni) Max. 5 ppm
Lead (Pb) Max. 5 ppm
Zinc (Zn) Max. 5 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 0.001 %
Chloride (Cl) Max. 10 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 100 ppm
Total nitrogen (as N) Max. 10 ppm