di-Sodium hydrogénophosphate dihydraté ≥99.0% (par acidimétrie), LiChropur™ substance tampon, pour la chromatographie, Supelco®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Sodium phosphate dibasique dihydraté
, Sodium phosphate disodique dihydraté
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
Formule:
Na₂HPO₄·2H₂O Poids moléculaire: 177,99 g/mol Point de fusion: 92,5 °C Densité: 2,1 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149182 Numéro CAS: 10028-24-7 EINECS: 231-448-7 |
Résultats des tests de spécification
Identity | passes test |
pH-value (5 %; water) | 9.0 - 9.2 |
Assay (acidimetric) | ≥ 99.0 % |
Self-absorption (215 nm; 0.2 mol/l; 1 cm; water) | ≤ 0.15 |
Self-absorption (220 nm; 0.2 mol/l; 1 cm; water) | ≤ 0.05 |
Self-absorption (254 nm; 0.2 mol/l; 1 cm; water) | ≤ 0.02 |