Imprimer
Sodium dihydrogénophosphate dihydraté, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, USP, JPE, E339, SAFC®
Marques : MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Sodium phosphate monobasique dihydratéSodium phosphate monopotassique dihydraté
1.06345.1000EA 161 EUR
1.06345.1000 1.06345.9011 MERP1.06345.5000PH 1.06345.5000 1.06345.9026
Sodium dihydrogénophosphate dihydraté, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, USP, JPE, E339, SAFC®
Sodium dihydrogénophosphate dihydraté
Formule: NaH₂PO₄·2H₂O
Poids moléculaire: 156,01 g/mol
Point d'ébullition: ∼650 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 60 °C
Densité: 1,91 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149209
Numéro CAS: 13472-35-0
EINECS: 231-449-2
REACH: 01-2119489796-13
Indice Merck: 12,08806