Baryum chlorure dihydraté, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Baryum chlorure à 2 molécules d'eau
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ300
Formule:
BaCl₂·2H₂O Poids moléculaire: 244,27 g/mol Point d'ébullition: 1560 °C (1013 hPa) Point de fusion: 960 °C Densité: 3,86 g/cm³ (25 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149154 Numéro CAS: 10326-27-9 EINECS: 233-788-1 UN: 1564 ADR: 6.1,III Indice Merck: 13,00974 |
Résultats des tests de spécification
Solubility | 358 g/l (20 °C) (anhydrous substance) |
Melting Point | 963 °C (anhydrous substance) |
Molar Mass | 244.28 g/mol |
Bulk Density | 1200 - 1400 kg/m3 |
Boiling Point | 1560 °C (anhydrous substance) |
Density | 3.86 g/cm3 |
pH | 5.2 - 8.0 (50 g/l, H2O, 25 °C) |
Hazard Class | 6.1 |
Hazard Class Description | Toxic Materials |