Etain (II) chlorure dihydraté ≥98%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Stannous Chloride Dihydrate
Formule:
SnCl₂·2H₂O Poids moléculaire: 225,65 g/mol Point d'ébullition: 623 °C (1013 hPa) Point de fusion: 42…46 °C Densité: 2,71 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149863 Numéro CAS: 10025-69-1 EINECS: 600-045-1 UN: 3260 ADR: 8,III Indice Merck: 13,08861 |