Imprimer
Etain (II) chlorure dihydraté 98.0-103.0%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Stannous Chloride Dihydrate
23742.293EA 695 EUR
23742.293 23742.260
Etain (II) chlorure dihydraté 98.0-103.0%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses
Etain (II) chlorure dihydraté
Formule: SnCl₂·2H₂O
Poids moléculaire: 225,65 g/mol
Point d'ébullition: 623 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 246 °C
Densité: 2,71 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149863
Numéro CAS: 10025-69-1
EINECS: 231-868-0
UN: 3260
ADR: 8,III
Indice Merck: 12,08939
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 98.0 - 103.0 %
Identification Passes test
Insolubility in diluted HCl Passes test
NH4 (Ammonium) Max. 20 ppm
SO4 (Sulfate) Max. 20 ppm
As (Arsenic) Max. 1 ppm
Ca (Calcium) Max. 0,005%
Cu (Cuivre) Max. 10 ppm
Fe (Fer) Max. 20 ppm
K (Potassium) Max. 50 ppm
Na (Sodium) Max. 100 ppm
Pb (Plomb) Max. 50 ppm
Conforme à ACS Conforme
Conforme à Réact. Ph.Eur. Conforme