Imprimer
Votre recherche pour: Acétonitrile
99  résultat(s)
SearchResultCount:"99"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: Merck
Description: Grâce au degré élevé de transmissions des UV, au faible taux de particules, au taux faible d'acidité et d'alcalinité et au faible niveau de résidus d'...
Fournisseur: Merck
Description: With their high degree of UV transmittance, low particle count, low acidity and alkalinity and low evaporation residue level, LiChrosolv® solvents are...
Fournisseur: Merck
Description: Acétonitrile, SupraSolv® pour la chromatographie en phase gazeuse, Supelco®
Fournisseur: Merck
Description: Acétonitrile, anhydre (max. 0,001% H₂O)
Fournisseur: Merck
Description: Additional to our high quality acetonitrile dried with low water content up to 10 ppm our DNA-/RNA synthesis reagents with its high quality, lowest wa...
Fournisseur: Merck
Description: LiChrosolv® hypergrade is accurately tested for LC-MS suitability, and meets all the requirements of modern LC-MS ionisation methods (ESI / APCI - pos...
Fournisseur: Merck
Description: Acétonitrile ≥99.8%, SupraSolv® pour GC-MS
Fournisseur: Merck
Description: Prepsolv® solvents are tailored to the requirements of preparative HPLC to facilitate scale-up from analytical to preparative separations. With their ...
Fournisseur: Merck
Description: Les solvants EMSURE® sont adaptés à un large éventail d'applications classiques de laboratoire et sont fréquemment utilisés pour des applications régl...
Référence Produit: (2.70042.0000)
Fournisseur: Merck
Description: Acétonitrile
UOM: 1 * 10 L
Fournisseur: Merck
Description: Acétonitrile, EMPLURA®, Supelco®
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Acétonitrile ≥99.95%, HiPerSolv CHROMANORM® ULTRA pour LC-MS, convient aux instruments UPLC/UHPLC-MS
Fournisseur: Avantor
Description: Acétonitrile ≥99.9%, BAKER ANALYZED® HPLC, Ultra Gradient pour HPLC/UHPLC, pour spectrophotométrie, J.T.Baker®
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Acétonitrile, anhydre (max. 0,001% H₂O) ≥99.95% pour synthèse ADN
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Acétonitrile ≥99%, TECHNICAL
Fournisseur: Merck
Description: Acétonitrile, Uvasol® pour la spectroscopie, Supelco®
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 99
no targeter for Bottom