Methylprednisolone
Marques : EHRENSTORFER GMBHTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₂₂H₃₀O₅ Poids moléculaire: 374,48 g/mol Point de fusion: 230 °C |
Numéro MDL:
MFCD00010591 Numéro CAS: 83-43-2 EINECS: 201-476-4 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...