Imprimer
Sodium hydroxyde 5 mol/l (5 N) en solution aqueuse, Titrisol®, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Hydroxyde de sodium
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
1.09913.0001EA 63.2 EUR
1.09913.0001
Sodium hydroxyde 5 mol/l (5 N) en solution aqueuse, Titrisol®, Supelco®
Sodium hydroxyde
Formule: NaOH
Poids moléculaire: 40 g/mol
Point d'ébullition: 109 °C (1013 hPa)
Densité: ≤1,11 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Density 1.185 g/cm3 (20 °C)
pH 14 (H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material