Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ethyl acetate puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF, ≥99.5% (GC), Riedel-de Haen

Marques : Honeywell Chemicals
Synonyms: Acétate d'éthyle



Formule: CH₃COOC₂H₅
Poids Moléculaire: 88,11 g/mol
Point d'ébullition: 77,1 °C (1013 hPa)
Point de fusion: -83 °C
Densité: 0,902 g/cm³ (20 °C)
Point Eclair : -4 °C
MDL: MFCD00009171
Numéro CAS: 141-78-6
UN: 1173
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03792
https://fr.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/20/72/722072.jpg


 

COMMANDE

Développer tout / Réduire tout
Code emb. Cdt Référence VWR Quantité
"ERROR:#N/A" 20 l 27227-4X5L
"ERROR:#N/A" 5 l 27227-5L
Bidon Acier 35 kg 27227-35KG
Bouteille en plastique 2,5 l 27227-2.5L
Bouteille en plastique 1 l 27227-1L
Bouteille PE 10 l 27227-4X2.5L
Bouteille PE 6 l 27227-6X1L
Flacon Verre 1 l 27227-1L-GL
Fût  acier réutilisable 180 kg 27227-180KG
Développer tout / Réduire tout
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Créer les pages catalogue sous PDF

ÉCRIRE UN AVIS

Besoin d'aide ?

  • Précisez ce que vous avez aimé et ce que vous n'avez pas apprécié.
  • Le produit répond-il à vos attentes ?
  • A qui le recommanderiez-vous ?

C'est sous ce nom que VWR va publier votre avis.
Nous recommandons aux auteurs d'utiliser leurs initiales.

Merci de confirmer votre secteur d'activité

Exemple : Recherche Pharmaceutique

Merci de confirmer votre fonction

Exemple : Chercheur

Merci de confirmer votre ville

Exemple : Lille, Clermont

AVIS (0)

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Classer par:

Entrer les détails pour la recherche

Sélectionner les article pour lesquels vous recherchez le certificat

Indiquer le N° de lot. Ce champs est obligatoire. Entrer un "X" si inconnu pour les PC.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Ou
Editer et comparer les propositions
Nous avons trouvé des articles alternatifs qui vous permettraient d économiser jusque par emballage :   Pour comparer selectionnez jusqu à 3 propositions ci-dessous et cliquer sur comparer. Pour ajouter des articles dans votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajoutez au panier.

Produit initial

Description Référence VWR Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité