Ethyle acétate ≥99%, TECHNICAL
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Acétate d'éthyle
Formule:
CH₃COOC₂H₅ Poids moléculaire: 88,11 g/mol Point d'ébullition: 77,1 °C (1013 hPa) Point de fusion: –83 °C Densité: 0,902 g/cm³ (20 °C) Point éclair: –4 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009171 Numéro CAS: 141-78-6 EINECS: 205-500-4 UN: 1173 ADR: 3,II REACH: 01-2119475103-46 Indice Merck: 13,03792 |
Résultats des tests de spécification
Assay | Min. 99 % |
Appearance | Clear colourless liquid |
IR Spectrum | Passes test |