Imprimer

Acide palmitique, Supelco®

Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Synonyme(s): Acide hexadécanoïque

M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100

76119-5GEA 118 EUR
76119-5G
Acide palmitique, Supelco®
Acide palmitique
Formule: C₁₆H₃₂O₂
Poids moléculaire: 256,43 g/mol
Point d'ébullition: 352 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 61…63 °C
Densité: 0,853 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002747
Numéro CAS: 57-10-3
EINECS: 200-312-9
Indice Merck: 12,07128

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR