Dichlorométhane stabilisé pour l'analyse des résidus, pour analyse des résidus de pesticides
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Méthylène chlorure
Stabilisation:
Stabilisé avec de l'Amylène
Formule:
CH₂Cl₂ Poids moléculaire: 84,93 g/mol Point d'ébullition: 39,8 °C (1013 hPa) Point de fusion: –97 °C Densité: 1,325 g/cm³ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000881 Numéro CAS: 75-09-2 EINECS: 200-838-9 UN: 1593 ADR: 6.1,III Indice Merck: 12,06140 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless Liquid |
Water | ≤0.02 % (K.F.) |
GC | (ECD) Passes test, (FID) Passes test |
Stabilizer | Approx. 50 ppm amylene |
Residue after evaporation | ≤2 ppm |