Chloroforme ≥99.8% stabilisé, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Trichlorométhane
Stabilisation:
stabilisé avec 2-méthyl-2-butène (iso-amylène) 20 ppm
Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous gaz inerte.
Formule:
CHCl₃ Poids moléculaire: 119,38 g/mol Point d'ébullition: 61,7 °C (1013 hPa) Point de fusion: –63 °C Densité: 1,4832 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000826 Numéro CAS: 67-66-3 EINECS: 200-663-8 UN: 1888 ADR: 6.1,III REACH: 01-2119486657-20 Indice Merck: 13,02160 |
Résultats des tests de spécification
Titre (GC) | Min. 99,80 % |
Eau | Max. 0,0500 % |
Résidu non volatil | Max. 0,001 % |
Acidité | Max. 0,00050 meq/g |
Alcalinité | Max. 0,00020 meq/g |
Transmittance (250 nm) | Min. 50,0 % |
Transmittance (260 nm) | Min. 84,00 % |
Transmittance (280 nm) | Min. 95,0 % |
Transmittance (300 nm) | Min. 98,0 % |
Conforme à BDH 15283 | Conforme |