Imprimer
Votre recherche pour: Acide trifluoroacétique
47  résultat(s)
SearchResultCount:"47"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: Merck
Description: Acide trifluoroacétique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Référence Produit: (4.80170.2500)
Fournisseur: Merck
Description: Acide trifluoroacétique 0,05% (v/v) en solution aqueuse, LiChrosolv® pour HPLC, Supelco®
UOM: 1 * 2,5 L
Fournisseur: Merck
Description: Acide trifluoroacétique, Supelco®
Fournisseur: Merck
Description: Accurate analytic results in UV/Vis and infrared spectroscopy depend on the use of very pure solvents for sample preparation. The Uvasol® solvents ran...
Référence Produit: (1.08178.0050)
Fournisseur: Merck
Description: Acide trifluoroacétique, Sigma-Aldrich®
UOM: 1 * 50 mL
Fournisseur: Merck
Description: LiChrosolv® hypergrade is accurately tested for LC-MS suitability, meeting all the requirements of modern LC-MS ionisation methods (ESI / APCI - posit...
Référence Produit: (80457-10ML)
Fournisseur: Merck
Description: Acide trifluoroacétique
UOM: 1 * 10 mL
Référence Produit: (4.80672.2500)
Fournisseur: Merck
Description: Acide trifluoroacétique 0,05% (v/v) dans l'acétonitrile, LiChrosolv® pour HPLC, Supelco®
UOM: 1 * 2,5 L
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: LC-MS additives are selective chemicals that are commonly added to the mobile phase in LC-MS. The objective is usually to improve the signal quality, ...
Référence Produit: (1.08218.0050)
Fournisseur: Merck
Description: Acide trifluoroacétique 25% (v/v) en solution aqueuse, Supelco®
UOM: 1 * 50 mL
Fournisseur: Avantor
Description: Acide trifluoroacétique, BAKER ANALYZED® pour LC-MS, J.T.Baker®
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Acide trifluoroacétique pour les biotechnologies
Référence Produit: (153112E)
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Acide trifluoroacétique 100%, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
UOM: 1 * 100 mL
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Acide trifluoroacétique ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS
Référence Produit: (84578.290)
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Acide trifluoroacétique ≥99.9% pour synthèse peptidique
UOM: 1 * 1 L
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Acide trifluoroacétique 99.01-101.0% (par analyse titrimétrique), GPR RECTAPUR®
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 47
no targeter for Bottom