Imprimer
Acide trifluoroacétique 100%, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): TFA
Conditionné sous azote
153112EEA 316 EUR
153112E
Acide trifluoroacétique 100%, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Acide trifluoroacétique
Formule: C₂HF₃O₂
Poids moléculaire: 114,02 g/mol
Point d'ébullition: 71,8 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –15 °C
Densité: 1,490 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004169
Numéro CAS: 76-05-1
EINECS: 200-929-3
UN: 2699
ADR: 8,I
Indice Merck: 12,09812
https://fr.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/83/92/728392.jpg
For metal trace analysis in AAS or ICP
Ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation
12/31/2022
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99.80 %
Colour value Max. 10 APHA
Non-volatile matter Max. 0.005 %
Transmittance (210 nm) Min. 30 %
Transmittance (220 nm) Min. 60 %
Transmittance (230 nm) Min. 85 %
Transmittance (240 nm) Min. 95 %
Transmittance (250 nm) Min. 99 %
For metal trace analysis in AAS or ICP
Ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation
12/31/2022