Imprimer
n-Eicosane, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
44818-1GEA 49.3 EUR
44818-1G 44818-5G
n-Eicosane, Supelco®
n-Eicosane
Formule: H₃C(CH₂)₁₈CH₃
Poids moléculaire: 282,55 g/mol
Point d'ébullition: 342,7 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 34…37 °C
Densité: 0,932 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009344
Numéro CAS: 112-95-8
EINECS: 204-018-1