Imprimer
Votre recherche pour: n-Heptane
45  résultat(s)
SearchResultCount:"45"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: Merck
Description: With their high degree of UV transmittance, low particle count, low acidity and alkalinity and low evaporation residue level, LiChrosolv® solvents are...
Fournisseur: Merck
Description: Les solvants EMSURE® sont adaptés à un large éventail d'applications classiques de laboratoire et sont fréquemment utilisés pour des applications régl...
Fournisseur: Merck
Description: n-Heptane, Supelco®
Fournisseur: Merck
Description: n-Heptane, Uvasol® pour la spectroscopie, Supelco®
Fournisseur: Merck
Description: n-Heptane for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
Fournisseur: Merck
Description: EMPLURA® is our low-cost alternative to high-purity qualities. With EMPLURA® we offer a range of solvents for a plurality of basic applications in non...
Fournisseur: Merck
Description: LiChrosolv® hypergrade is accurately tested for LC-MS suitability, and meet all the requirements of modern LC-MS ionization methods (ESI/APCI - positi...
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: n-Heptane ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: n-Heptane ≥99%, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: n-Heptane ≥99%, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Fournisseur: Avantor
Description: n-Heptane, BAKER ANALYZED®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Référence Produit: (9177-68)
Fournisseur: Avantor
Description: n-Heptane ≥99.0% (par GC, corrigé de la teneur en eau) pour HPLC/UHPLC, pour spectrophotométrie, J.T.Baker®
UOM: 1 * 2,5 L
Certificats.
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: SPECTRONORM solvents have extensive specifications to meet the highly demanding requirements of UV applications.
Référence Produit: (5410-25)
Fournisseur: MACRON (A AVANTOR BRAND)
Description: n-Heptane, ChromAR® pour HPLC, Macron Fine Chemicals™
UOM: 1 * 2,5 L
Certificats.
Fournisseur: MACRON (A AVANTOR BRAND)
Description: n-Heptane ≥99.0% (par GC, corrigé de la teneur en eau), AR®, Macron Fine Chemicals™
Référence Produit: (8270.9200ST)
Fournisseur: Avantor
Description: n-Heptane, BAKER, Laboratory Reagent, J.T. Baker®
UOM: 1 * 200 L
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 45
no targeter for Bottom