Imprimer
n-Hexane, EMPARTA® ACS pour analyses, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
1.07023.6025EA 0 EUR
1.07023.6025 1.07023.4000 1.07023.2511
n-Hexane, EMPARTA® ACS pour analyses, Supelco®
n-Hexane
Merck Millipore offers EMPARTA® grade solvents for routine tasks in analytical laboratories. EMPARTA® grade solvents offer fewer test parameters than EMSURE®, yet are still of high quality. EMPARTA® solvents meet ACS requirements, making them ideal for a wide range of analytical applications.
Formule: H₃C(CH₂)₄CH₃
Poids moléculaire: 86,18 g/mol
Point d'ébullition: 69 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –94,3 °C
Densité: 0,659 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: –22 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009520
Numéro CAS: 110-54-3
EINECS: 203-777-6
UN: 1208
ADR: 3,II
Indice Merck: 13,04712
https://fr.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/70/18/737018.jpg