Imprimer
n-Hexane, anydre (max. 0,01% H₂O) ≥95%, GPR RECTAPUR® pour la synthèse
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
24580.550EA 0 EUR
24580.550 24580.460 24580.290 24580.324
n-Hexane, anydre (max. 0,01% H₂O) ≥95%, GPR RECTAPUR® pour la synthèse
n-Hexane
Formule: H₃C(CH₂)₄CH₃
Poids moléculaire: 86,18 g/mol
Point d'ébullition: 69 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –94,3 °C
Densité: 0,659 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: –22 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009520
Numéro CAS: 110-54-3
EINECS: 203-777-6
UN: 1208
ADR: 3,II
REACH: 01-2119480412-44
Indice Merck: 13,04712
https://fr.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/70/18/737018.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 95 %
Evaporation residue Max. 50 ppm
Water Max. 100 ppm