Imprimer
n-Octacosane, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
74684-250MGEA 51.3 EUR
74684-250MG
n-Octacosane, Supelco®
n-Octacosane
Formule: H₃C(CH₂)₂₆CH₃
Poids moléculaire: 394,77 g/mol
Point d'ébullition: 432 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 60…61 °C
Densité: 0,8067 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009355
Numéro CAS: 630-02-4
EINECS: 211-125-7