Imprimer
Flacons Shell en PP avec bouchon en PE
Fournisseur: VWR, part of Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
VWR®
548-1856EA 251 EUR
548-1856 548-1855 548-1854
Flacons Shell en PP avec bouchon en PE
Fioles Ampoules de chromatographie
Ces flacons conviennent aux instruments des fabricants suivants : Alcott, Gilson, Shimadzu, Waters® (carrousel Wisp 96 et 48 positions respectivement).
  • Ensemble flacon/bouchon pour les analyses non critiques
  • La zone en étoile permet une pénétration aisée dans le bouchon en PE
  • Recommandé pour l'utilisation de HPLC