n-Tricosane, Supelco®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
Formule:
H₃C(CH₂)₂₁CH₃ Poids moléculaire: 324,63 g/mol Point d'ébullition: 380 °C (1013 hPa) Point de fusion: 46…47,5 °C Densité: 0,7969 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009350 Numéro CAS: 638-67-5 EINECS: 211-347-4 |