2,2,4-Triméthylpentane ≥99.8% (par GC), SPECTRONORM® pour la spectroscopie
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Isooctane
Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous gaz inerte.
SPECTRONORM solvents have extensive specifications to meet the highly demanding requirements of UV applications.
Formule:
(CH₃)₂CHCH₂C(CH₃)₃ Poids moléculaire: 114,23 g/mol Point d'ébullition: 99,2 °C (1013 hPa) Point de fusion: –107 °C Densité: 0,692 g/cm³ (20 °C) Point éclair: –12 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008943 Numéro CAS: 540-84-1 EINECS: 208-759-1 UN: 1262 ADR: 3,II Indice Merck: 13,05212 |
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) | min. 99.8% |
Acidity | max. 0.0002 meq/g |
Alkalinity | max. 0.0002 meq/g |
Evaporation residue | max. 0.0002% |
Water | max. 0.005% |
Color | max. 10 Hz |
Fluorescence (as quinine at 254 nm) | max. 1.0 ppb |
Fluorescence (as quinine at 365 nm) | max. 1.0 ppb |
Transmission at 205 nm | min. 30% |
Transmission at 215 nm | min. 65% |
Transmission at 220 nm | min. 80% |
Transmission at 225 nm | min. 85% |
Transmission at 235 nm | min. 90% |
Transmission at 245 nm | min. 98% |
Transmission from 255 nm | min. 99% |
Absorbance at 205 nm | max. 0.52 |
Absorbance at 215 nm | max. 0.19 |
Absorbance at 220 nm | max. 0.10 |
Absorbance at 225 nm | max. 0.07 |
Absorbance at 235 nm | max. 0.05 |
Absorbance at 245 nm | max. 0.01 |
Absorbance from 255 nm | max. 0.004 |