Imprimer
Lunettes, Maxim™ Hybrid
Fournisseur: 3M
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Maxim™
MMMAMAXHYBEA 32.4 EUR
MMMAMAXHYB
Lunettes, Maxim™ Hybrid
Lunettes-masques
Les lunettes Maxim™ Hybrid sont des lunettes de protection compactes très légères qui assurent un confort élevé et une protection inégalée contre les gouttelettes de liquide et les risques mécaniques. Leur design discret offre plus de confort et une meilleure acceptation par l'utilisateur. Le serre-nuque confortable en nylon est entièrement ajustable. Le revêtement DX sur le verre résiste à la buée, aux rayures et aux produits chimiques.
  • Le système d'aération haute performance permet de surmonter les problèmes de buée
  • Verre asphérique breveté pour un champ de vision de 180° et une meilleure protection des yeux
  • Conception spéciale pour améliorer la compatibilité avec les autres EPI
Poids : 28 g
Certifications: EN 166