Imprimer
Tubes d'admission des gaz avec robinet à vanne
Fournisseur: Lenz
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
201-2612EA 120 EUR
201-2612
Tubes d'admission des gaz avec robinet à vanne
Tubes Tubes d'arrivée de gaz
DURAN®, borosilicate glass.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
With valve stopcock for dosing, with glass olive (angle: 90°), with cone NS14/23, tube length from top of the joint: approx. 150 mm.