Imprimer
Bouchons d'oreilles, E-A-R™ Classic™
Fournisseur: 3M
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
E-A-R™ Classic™
111-0837EA 147 EUR
111-0837 111-1067 111-1060 111-0934
Bouchons d'oreilles, E-A-R™ Classic™
Bouchons d'oreille Bouchons d'oreilles à usage unique
Ces bouchons d'oreilles à rouler sont fabriqués dans une mousse de polymère douce et absorbante, offrant une excellente protection auditive et garantissant un confort permanent tout au long de la journée.
  • Matière ferme à expansion lente, pour un ajustement optimal
  • Résistance à la sueur et à l'humidité, pour plus de confort
  • Très économiques car réutilisables, ils se nettoient jusqu'à trois fois
Parfaits pour une utilisation dans les environnements où le bruit pose problème, que ce soit au travail ou pour les activités de loisirs.
SNR: 28 dB
Attention: * Taille unique.