Imprimer
Bouchons d'oreilles à usage unique, E-A-R™ Classic™ Soft
Fournisseur: 3M
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
E-A-R™ Classic™
111-0849EA 93.5 EUR
111-0849 111-1104
Bouchons d'oreilles à usage unique, E-A-R™ Classic™ Soft
Bouchons d'oreille Bouchons d'oreilles à usage unique
Ces bouchons d'oreilles sont fabriqués dans une mousse en polyuréthane unique qui s'adapte à la température du corps et se ramollit pour prendre la forme du conduit auditif.
  • Étanchéité optimale
  • Surface cellulaire résistante aux mouvements
  • Préhension facilitée pour une étanchéité efficace
Résistance à l'humidité pour aux environnements chauds et humides.
SNR: 36 dB
Certifications: EN 352-2
Attention: * Taille unique.