Imprimer
Sacs d'échantillonnage de gaz et de liquides en PVF
Fournisseur: Saint-Gobain
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Chemware®
300-0280EA 159 EUR
300-0280 300-0288
Sacs d'échantillonnage de gaz et de liquides en PVF
Sachets Sachets de prélèvement de gaz
En film de fluoropolymère PVF d'une épaisseur de 2 mil
Lorsque l'inertie chimique du FEP n'est pas nécessaire, les sacs d'échantillonnage de gaz en PVF Chemware® thermoscellés représentent le choix idéal. Ces sacs réutilisables sont la parfaite alternative économique pour l'analyse des non-gaz corrosifs. Peuvent être utilisés lorsque l'utilisateur traite du monoxyde de carbone, du dioxyde de soufre, du sulfure d'hydrogène, du radon et des mercaptans. Parfaitement adaptés à l'extraction des échantillons d'air des systèmes d'évacuation de la fumée dans les applications d'échantillonnage de gaz combustible.
  • Robustes, faciles à utiliser, fiables
  • Extrêmement souples - faciles à manipuler et à stocker
  • Anti-fuites, thermoscellage sur les quatre côtés
  • Aucun vieillissement - durée de stockage illimitée
  • Fabrication à couture unique pour une plus grande résistance
  • Non-adhésifs, rien ne colle
Lorsque l'inertie chimique du FEP n'est pas nécessaire, les sacs d'échantillonnage de gaz en PVF Chemware® thermoscellés représentent le choix idéal. Ces sacs réutilisables sont la parfaite alternative économique pour l'analyse des non-gaz corrosifs. Comme pour les sacs en FEP de Chemware, les sacs d'échantillonnage de gaz en PVF de Chemware acceptent deux options de raccordement - soit une vanne d'ouverture et d'arrêt en laiton nickelé, soit un septum en PTFE/silicone dans un boîtier en polypropylène. Les coutures durables et thermoscellées garantissent l'étanchéité.
Comme pour les sacs en FEP de Chemware®, les sacs d'échantillonnage de gaz en PVF de Chemware® acceptent deux options de raccordement - soit une vanne d'ouverture et d'arrêt en laiton nickelé, soit un septum en PTFE/silicone dans un boîtier en polypropylène. Les coutures durables et thermoscellées garantissent l'étanchéité.