Imprimer
Pasteur pipettes
Fournisseur: Hirschmann Laborgeräte
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
HIRS9260101EA 93.9 EUR
HIRS9260101 HIRS9250201 HIRS9260201 HIRS9250101
Pasteur pipettes
Pipettes Pipettes Pasteur
Glass pasteur pipettes with fine drawn tips.
  • With or without cotton plug
  • Short or long form
Certifications: According to ISO 7712.