Imprimer
Boîte pour colonies, Nunclon™Δ
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Nunclon™
734-2096EA 292 EUR
734-2096
Boîte pour colonies, Nunclon™Δ
Boîtes de culture Boîtes de Petri pour dosage biologique
En PS, stérile, avec couvercle. La boîte est traitée pour la culture tissulaire.
  • Surface uniforme et transparente pour une utilisation en microscopie
  • Certifiée Nunclon™Δ