Imprimer
4-well in vitro fertilisation plates, Falcon®
Fournisseur: Corning
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
734-0069EA 787 EUR
734-0069
4-well in vitro fertilisation plates, Falcon®
Boîtes de culture Boîtes de Petri pour dosage biologique
Falcon® 4-well IVF plates, made from crystal grade PS, sterile, with sliding lid, are pre-tested and certified for in vitro fertilisation (IVF) and designed for consistency and ease of use.
  • Non embryotoxique, non apyrogène et non cytotoxique
  • Traitée pour la culture tissulaire pour une surface hydrophile régulière
  • Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
  • Conditionnement dans des sachets de type médical
  • Les sachets multi-usage possèdent des languettes de refermeture
Ces boîtes de Petri possèdent des surfaces transparentes parfaitement plates pour optimiser la manipulation et l'observation des ovules et des embryons. Les couvercles sont conçus pour une manipulation aseptique et une aération régulière afin de préserver l'humidification.