Imprimer

tri-Calcium dicitrate tetrahydraté USP

Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Synonyme(s): Calcium citrate tetrahydraté

22335.290EA 0 EUR
22335.290
tri-Calcium dicitrate tetrahydraté USP
tri-Calcium dicitrate tetrahydraté
Formule: C₁₂H₁₀Ca₃O₁₄·4H₂O
Poids moléculaire: 570,5 g/mol
Numéro MDL: MFCD00150786
Numéro CAS: 5785-44-4
EINECS: 212-391-7

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR