Imprimer
Système de purification de l'eau, Milli-Q® Integral
Fournisseur: Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Milli-Q®
171-0718EA 13560 EUR
171-0718 171-0719 171-0716 171-0738 171-0739 171-0717 171-0736 171-0715 171-0737 171-0734 171-0735 171-0710 171-0732 171-0733 171-0730 171-0731 171-0729 171-0727 171-0728 171-0747 171-0769 171-0725 171-0726 171-0723 171-0668 171-0745 171-0724 171-0746 171-0743 171-0721 171-0666 171-0722 171-0744 171-0667 171-0642 171-0741 171-0720 171-0742 171-0665 171-0662 171-0663 171-0740 171-0660 171-0661
Système de purification de l'eau, Milli-Q® Integral
Purificateurs d'eau Systèmes d'eau pure et ultra-pure
Le système intégré Milli-Q® est une solution compacte qui associe la production d'eau de Type II (pure) et d'eau de Type I (ultrapure) au sein d'un seul appareil, ce qui supprime la nécessité d'une étape de pré-traitement en amont du système d'eau ultrapure.
  • La technologie intégrée Elix® assure une eau de qualité élevée et homogène à un coût de fonctionnement optimal
  • La surveillance de la résistivité du TOC permet de contrôler à la fois les contaminants ioniques et organiques qui peuvent avoir une influence sur les résultats
  • Placés à la sortie de chaque distributeur, les Paks POD du système ont été conçus pour éliminer certains types spécifiques de contaminants