4-Nitrobenzaldéhyde pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
Formule:
C₇H₅NO₃ Poids moléculaire: 151,12 g/mol Point d'ébullition: 300 °C (1013 hPa) Point de fusion: 106 °C Densité: 1,546 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007346 Numéro CAS: 555-16-8 EINECS: 209-084-5 Indice Merck: 12,06684 |
Résultats des tests de spécification
Solubility | 2.34 g/l (25 °C) |
Melting Point | 101 - 104 °C |
Molar Mass | 151.12 g/mol |
Bulk Density | 400 kg/m3 |