Acide benzoïque, Certipur® Reag. Ph. Eur., Reag. USP étalon volumétrique, matériau de référence secondaire pour alcalimétrie, traçable au matériau de référence standard (SRM) NIST, Supelco®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
Merck have introduced into the range of Certipur® standards some packs with additional technology - Supelco® SmartTitrants that use an RFID tag to provide a seamless data transfer between the smart titrator and the RFID tag on the label of the bottle of titrant. It will ensure that all information needed for method execution, result calculation and documentation is transferred to the titrator equipped with this technology. MettlerToledo Compact and Excellence titrators include this technology. Please see ordering table below for packs with RFID tag.
Formule:
C₇H₆O₂ Poids moléculaire: 122,12 g/mol Point d'ébullition: 249 °C (1013 hPa) Point de fusion: 121…123 °C Densité: 1,316 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 121 °C (coupe fermée) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002398 Numéro CAS: 65-85-0 EINECS: 200-618-2 REACH: 01-2119455536-33 Indice Merck: 13,01092 |
Résultats des tests de spécification
Solubility | 2.9 g/l (25 °C) |
Melting Point | 121 - 123 °C |
Molar Mass | 122.12 g/mol |
Bulk Density | 500 kg/m3 |
Boiling Point | 249 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 0.001 hPa (20 °C) |
Flash Point | 121 °C |
Density | 1.321 g/cm3 (20 °C) |
pH | 3.1 (1 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 570 °C |