Imprimer
Acide benzoïque
Marques : LGC Standards PROMOCHEM
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PROONIST-39JEA 1520 EUR
PROONIST-39J IKAA0750600
Acide benzoïque
Acide benzoïque
Formule: C₇H₆O₂
Poids moléculaire: 122,12 g/mol
Point d'ébullition: 249 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 121…123 °C
Densité: 1,316 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 121 °C (coupe fermée)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002398
Numéro CAS: 65-85-0
EINECS: 200-618-2
REACH: 01-2119455536-33
Indice Merck: 13,01092
https://fr.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/81/11/748111.jpg