Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
  • .
    • Produits Stockés chez VWR (1)
  • Marques
  • Affiner par Marque
    Sort by:
  • Affiner vos résultats
Diviseurs d'échantillons
https://fr.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/97/65/18989765.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"8"
Trier par:
Marques :  HAVER & BOECKER
Description:   Pour la répartition des matières tamisées en échantillons de test représentatifs.
Marques :  HAVER & BOECKER
Description:   Le réducteur d'échantillons rotatif HAVER produit des quantités d'échantillons de solides et de suspensions petites mais représentatives. Il combine t...
Marques :  Retsch GmbH
Description:   Rotating Tube Divider, PT 200 complete unit including bottom cone (with 1 quick release sample outlet, max dividing ratio 1:5), vibratory feeder DR100-75 and data cable, 10 sample bottles ( 500 ml) and collecting receptacle 30 litres. , Bulk materials, Taille maximale (mm): ≤ 10 mm, Vitesse (min-1): 50
Marques :  Retsch GmbH
Description:   Ce diviseur d'échantillons est conçu pour diviser et réduire les matériaux en vrac de toutes sortes. Ils sont parfaits pour la réduction sur site des ...
Référence Produit: (411-3311)
Marques :  Retsch GmbH
Description:   Diviseur d'échantillons PT100 rotatif pour une division/extraction représentative des échantillons en vrac. Cette procédure garantit un très haut degr...
UOM:  1 * 1 Pce
Marques :  ENDECOTTS
Description:   Endecotts hand held sample dividers will subdivide material samples into two smaller portions by a single pass. Further subdivisions can be attained b...
Référence Produit: (ZARG40731)
Marques :  ZARGES LEICHTBAU GMBH
Description:   Adjustable sample divider made up of a foam ring and base panel in PE foam ethafoam 220.
UOM:  1 * 1 Pce
Marques :  Bel-Art
Description:   Provides an efficient method of preparing subsamples of collected water-sediment mixtures from stream flows for water quality analysis.
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un email à service-clients.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 8  de 8