Imprimer
Pulvérisateur à pression, LaboPlast®
Fournisseur: Bürkle
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
215-6550EA 53.4 EUR
215-6550
Pulvérisateur à pression, LaboPlast®
Flacons Flacons pulvérisateurs
Media-contacting parts PP, PE, glass-fibre-reinforced PA, V2A, FKM, bottle made of HDPE.
  • Diamètre de la buse 0,6 mm
  • Jet de pulvérisation réglable
  • Graduation jusqu'à 1500 ml
  • Température max. 30 °C
  • Extension de la lance de pulvérisation de 30 cm disponible en option
Pressure sprayer, robust industrial quality for disinfection, cleaning, plant protection, thin layer chromatography, technical and sanitary use. The hand pump is used to produce a pressure of up to 4 bar in the container. Spraying can then take place by pressing a button.
  • Nozzle diameter 0.6 mm
  • Adjustable spray jet
  • Graduation up to 1500 ml
  • Temperature max. 30 °C
  • Spraying lance extension 30 cm available as accessory
Pulvérisateur à pression, de qualité industrielle solide pour la désinfection, le nettoyage, la protection phytosanitaire, la chromatographie sur couche mince, les applications techniques et sanitaires. La pompe manuelle est utilisée pour produire une pression pouvant atteindre 4 bar dans le flacon. La pulvérisation peut alors être déclenchée en pressant un bouton.