Imprimer
Pulvérisateurs
Fournisseur: Kartell
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
plastilab®
215-4419EA 43.7 EUR
215-4419
Pulvérisateurs
Flacons Flacons pulvérisateurs
En PE-HD, translucide.
  • Bonne résistance chimique
  • Bonne résistance thermique
  • Adapté aux denrées alimentaires
Flacon atomiseur avec jet de pulvérisation réglable.