Imprimer
Tubes capillaires, ringcaps®, HIRSCHMANN
Fournisseur: Hirschmann Laborgeräte
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
ringcaps®
613-2480EA 71.1 EUR
613-2480
Tubes capillaires, ringcaps®, HIRSCHMANN
Systèmes de diagnostic clinique Clinical sample collection/preparation
DURAN® Borosilicate glass.
  • Li-heparinized (coated)