Imprimer
ALFAB23750
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
B23750.06EA 116 EUR
B23750.06
ALFAB23750
Purity: 98+%
CAS No.: 437-82-1
Molecular Formula: C7H6F2O
Formula Weight: 144.12
Flash Point: 42°(108°F)
Boiling Point: 70-72°/56mm
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00142846