Imprimer
Respirateurs filtrants contre les particules jetables, VFlex™
Fournisseur: 3M
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
111-0671EA 0 EUR
111-0671
Respirateurs filtrants contre les particules jetables, VFlex™
Respirateurs Masques à usage unique Demi-masques fitrants contre les particules
Ce demi-masque jetable léger et flexible FFP2 offre une protection respiratoire efficace contre la poussière et le brouillard (jusqu'à 12 × TLV pour les particules) à faible coût. Les plis en forme de V fléchissent et se dilatent avec le mouvement de la bouche et permettent ainsi de parler et de respirer plus facilement. Les onglets de positionnement, le pince-nez réglable et un choix de deux tailles différentes aident également à obtenir un ajustement personnalisé.
  • Le panneau avant en relief aide le respirateur à conserver sa forme loin de la bouche
  • Intérieur spacieux et confortable, avec un impact minimal sur le champ de vision
  • Commodité du pliage à plat - rangement pratique avant utilisation
Certifications: EN149:2001; A1:2009 FFP2 NR D