Imprimer
Microtome, RM 2245
Fournisseur: Leica
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
720-1881EA 0 EUR
720-1881
Microtome, RM 2245
Microtomes et groupes de microtomes Microtomes
Ce microtome manuel doté d'un bloc-échantillons motorisé de haute précision fonctionne efficacement et garantit une reproductibilité maximale de la coupe. Un système à ressort breveté permet de réduire la fatigue de l'utilisateur et élimine le besoin d'un contre-poids important au niveau du volant. Une efficience maximale du poste de travail et un rendement élevé contribuent au confort accru de l'utilisateur.
  • Méthode classique de rotation du volant ou mode pendulaire
  • Système de compensation de la force pour un fonctionnement manuel du volant extrêmement doux
  • Panneau de réglage intuitif à distance en plus de l'écran de communication intégré à hauteur des yeux
  • Retrait programmable des échantillons
  • Porte-cassettes avec protection des doigts contrastée pour augmenter la sécurité de l'opérateur